Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
193250050
ACRO193250050EA 132 EUR InStock
ACRO193250050
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté 98%, très pur
Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150530
Numéro CAS: 7783-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to blue-green to blue to dark blue Powder
pH 3 to 5
Titration with KMnO4 ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute H2SO4)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité