Lutétium (III) oxyde 99.99% (sur base traces de métaux) -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Lutetium oxide, Dilutetium trioxide
193400010
ACRO193400010EA 74 EUR InStock
ACRO193400010
Lutétium (III) oxyde 99.99% (sur base traces de métaux) -325 mesh
Lutétium (III) oxyde
Formule: Lu₂O₃
MW: 397,93 g/mol
Point de fusion: 2510 °C
Densité: 9.42 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011100
Numéro CAS: 12032-20-1
EINECS: 234-764-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay ≥99.94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité