Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Platine 99.999% (sur base traces de métaux), en poudre

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

193710010
ACRO193710010EA 343 EUR InStock
ACRO193710010
Platine 99.999% (sur base traces de métaux), en poudre
Platine


Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1772 °C
Densité: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité