Rubidium chlorure 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Rubidiumchloride
193920100
ACRO193920100EA 263 EUR InStock
ACRO193920100
Rubidium chlorure 99.99% (sur base traces de métaux)
Rubidium chlorure
Formule: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 718 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011187
Numéro CAS: 7791-11-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder and/or chunks
Titration Argentometric 28.9 to 30.1 % (Cl)
Total trace metal impurities ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité