Trioxyde de discandium 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
193960050
ACRO193960050EA 221 EUR InStock
ACRO193960050
Trioxyde de discandium 99.999% (sur base traces de métaux)
Trioxyde de discandium
Formule: O₃Sc₂
MW: 137,91 g/mol
Point de fusion: >1000 °C
Densité: 3,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011223
Numéro CAS: 12060-08-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité