Nitrate de thallium 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
194240100
ACRO194240100EA 62.4 EUR InStock
ACRO194240100
Nitrate de thallium 99.99% (sur base traces de métaux)
Nitrate de thallium
Formule: NO₃Tl
MW: 266,39 g/mol
Point d'ébullition: 433 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 206 °C
Densité: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011280
Numéro CAS: 10102-45-1
ONU: 2727
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Assay 75.9 to 77.5 % (Tl)
Total trace metal impurities ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité