Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I) 99.99% (sur base traces de métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

194570010 194570050 194572500
ACRO194570010EA 296 EUR InStock
ACRO194570010 ACRO194570050 ACRO194572500
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I) 99.99% (sur base traces de métaux)
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I)


Formule: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Point de fusion: 245…250 °C
Densité: 1,363 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010016
Numéro CAS: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 12,02226
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.01 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité