Trinitrate de praséodyme pentahydraté 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Praseodymium (III) nitrate pentahydrate
194590500
ACRO194590500EA 73.7 EUR InStock
ACRO194590500
Trinitrate de praséodyme pentahydraté 99.9% (sur base traces de métaux)
Trinitrate de praséodyme pentahydraté
Formule: N₃O₉Pr·5H₂O
MW: 417 g/mol
Point de fusion: 69 °C
Densité: 2,233 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 14483-17-1
EINECS: 233-796-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité