Aluminium 1.000 mg/l dans acide nitrique (2 - 5%) étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Scientific
195805000
ACRO195805000EA 51.3 EUR InStock
ACRO195805000
Aluminium 1.000 mg/l dans acide nitrique (2 - 5%) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'aluminium
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité