Calcium hydrure ∼ 93%, grains 0-20 mm, très pur (up to 15% powder)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
196791000
ACRO196791000EA 106 EUR InStock
ACRO196791000
Calcium hydrure ∼ 93%, grains 0-20 mm, très pur (up to 15% powder)
Calcium hydrure
Formule: H₂Ca
Point de fusion: 675 °C
Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010897
Numéro CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
ONU: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Granules
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size 1 to 20 mm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Hydrogen (H) 980 ml/g CaH2
Iron (Fe) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤8000 ppm
Nitrogen (N) ≤2000 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité