Manganèse (II) bromure tetrahydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Manganous bromide tetrahydrate, Manganese dibromide tetrahydrate, Manganese(II) bromide hydrate
197130500
ACRO197130500EA 54.3 EUR InStock
ACRO197130500
Manganèse (II) bromure tetrahydraté 98%
Manganèse (II) bromure tetrahydraté
Formule: Br₂Mn·4H₂O
MW: 286,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149791
Numéro CAS: 10031-20-6
EINECS: 236-591-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥97.5 %
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 50 g ACRO197130500
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité