Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide osmique 2,5% (p/p) dans le tert-butanol stabilisé

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

197450050 197450010 197450250
ACRO197450050EA 146 EUR InStock
ACRO197450050 ACRO197450010 ACRO197450250
Acide osmique 2,5% (p/p) dans le tert-butanol stabilisé
Acide osmique


Formule: O₄Os
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Fused mass or solution
Stabilizer tert-Butyl hydroperoxide
Strength ≥2.5 wt%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité