Hexachloroosmate de diammonium 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diammonium hexachloroosmate
197630010
ACRO197630010EA 183 EUR InStock
ACRO197630010
Hexachloroosmate de diammonium 99.99% (sur base traces de métaux)
Ammonium hexachloroosmate(IV)
Formule: H₈Cl₆N₂Os
MW: 439,02 g/mol
Point de fusion: 170 °C
Densité: 2,93 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010883
Numéro CAS: 12125-08-5
EINECS: 235-188-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to black Powder
Total trace metal impurities ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité