Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Plomb 99+%, en poudre

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

198110010
ACRO198110010EA 70.8 EUR InStock
ACRO198110010
Plomb 99+%, en poudre
Plomb


Formule: Pb
Point d'ébullition: 1740 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 327.4 °C
Densité: 11,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Assay ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité