1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
199550050
ACRO199550050EA 149 EUR InStock
ACRO199550050
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene 90%
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formule: C₈H₁₆O₂Si
MW: 172,30 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C (14 mmHg)
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008498
Numéro CAS: 59414-23-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité