tri-Lithium citrate tétrahydraté 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
199855000
ACRO199855000EA 108 EUR InStock
ACRO199855000
tri-Lithium citrate tétrahydraté 98%, pur
tri-Lithium citrate tétrahydraté
Formule: C₆H₅Li₃O₇·4H₂O
Point de fusion: 112 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00150030
Numéro CAS: 6080-58-6
EINECS: 213-045-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤24 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité