Chrysoidine, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
200740500
ACRO200740500EA 49.9 EUR InStock
ACRO200740500
Chrysoidine, pur
Chrysoidine
Appearance: Bordeaux to purple Crystalline powder
Formule: C₁₂H₁₃ClN₄
Point de fusion: 235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012976
Numéro CAS: 532-82-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bordeaux to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 4.0 (orange) to pH 7.0 (yellow)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité