Silicium 99+%, en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
201560100 201561000 201565000
ACRO201560100EA 20.5 EUR InStock
ACRO201560100 ACRO201561000 ACRO201565000
Silicium 99+%, en poudre -325 mesh
Silicium
Formule: Si
MW: 28,09 g/mol
Point d'ébullition: 2355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1410 °C
Densité: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
ONU: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité