Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nickel 99.97% (sur base traces de métaux), sphères 5 --> 11 mm

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

201672500
ACRO201672500EA 108 EUR InStock
ACRO201672500
Nickel 99.97% (sur base traces de métaux), sphères 5 --> 11 mm
Nickel


Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1455 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Spheres
Assay ≥99.92 % (Ni)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité