Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Eosine J (jaunâtre), pur Indicateur de Zinc

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt

201930250 201931000 201932500
ACRO201930250EA 29.6 EUR InStock
ACRO201930250 ACRO201931000 ACRO201932500
Eosine J (jaunâtre), pur Indicateur de Zinc
Eosine J (jaunâtre)


Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Densité: 1.018 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 %
UV Lambda max 511 to 519 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité