4-(2-Aminoéthyl)pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-4-yl-ethylamine
202030010
ACRO202030010EA 106 EUR InStock
ACRO202030010
4-(2-Aminoéthyl)pyridine 98%
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 76 °C
Densité: 1.021 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038045
Numéro CAS: 13258-63-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité