β-Methyl-DL-phenylalanine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
202660010
ACRO202660010EA 92.1 EUR InStock
ACRO202660010
β-Methyl-DL-phenylalanine hydrochloride 99%
beta-Methyl-DL-phenylalanine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄NO₂Cl
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012623
Numéro CAS: 80997-87-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité