Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

203230050
ACRO203230050EA 72.5 EUR InStock
ACRO203230050
Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque 97%
Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque


Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007772
Numéro CAS: 2457-76-3
EINECS: 219-540-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité