Etain (IV) chlorure 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Stannic chloride, Tin tetrachloride
203380500
ACRO203380500EA 247 EUR InStock
ACRO203380500
Etain (IV) chlorure 99.999% (sur base traces de métaux)
Etain (IV) chlorure
Formule: Cl₄Sn
MW: 260,52 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 2.22 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011242
Numéro CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
ONU: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité