Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
203950250
ACRO203950250EA 102 EUR InStock
ACRO203950250
Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique 98%
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001487
Numéro CAS: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité