Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de tétraphénylphosphonium 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

204020050 204020250 204021000
ACRO204020050EA 25.6 EUR InStock
ACRO204020050 ACRO204020250 ACRO204021000
Bromure de tétraphénylphosphonium 99%
Bromure de tétraphénylphosphonium


Formule: C₂₄H₂₀BrP
MW: 419,3 g/mol
Point de fusion: 295…299 °C
Point d'éclair: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011915
Numéro CAS: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 296 to 300 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité