Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-Gulonic acid-γ-lactone 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (3R,4S,5S)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxydihydrofuran-2(3H)-one, D-Gulono γ-lactone, (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one, D-(-)-Gulono-1,4-lactone, D-Gulono-1,4-lactone

204450250
ACRO204450250EA 136 EUR InStock
ACRO204450250
D-Gulonic acid-γ-lactone 99%
D-Gulonic acid-γ-lactone
Appearance: White Powder or crystals


Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Point de fusion: 182…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005391
Numéro CAS: 6322-07-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -52° to -58° (20°C, 589 nm) (c=4, water)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité