1-Amino-2-méthylbutane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
205280050
ACRO205280050EA 108 EUR InStock
ACRO205280050
1-Amino-2-méthylbutane 98%
1-Amino-2-méthylbutane
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Densité: 0.73 g/cm³
Point d'éclair: 3 °C
Numéro MDL: MFCD00008147
Numéro CAS: 96-15-1
EINECS: 202-483-5
ONU: 2733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4106 to 1.4126 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité