(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
205320050
ACRO205320050EA 165 EUR InStock
ACRO205320050
(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle 98%
(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 55…56 °C (3.3hPa)
Densité: 1.05 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06739387
Numéro CAS: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
ONU: 2206
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +9° to +11° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité