Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium 98%

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate

206130050 206130250 206131000 206135000
ACRO206130050EA 50.3 EUR InStock
ACRO206130050 ACRO206130250 ACRO206131000 ACRO206135000
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium 98%
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium


Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202.25 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007543
Numéro CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (on dry substance)

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..