Acide 2-fluorocinnamique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
207100250
ACRO207100250EA 151 EUR InStock
ACRO207100250
Acide 2-fluorocinnamique 98%
Acide 2-fluorocinnamique
Formule: C₉H₇FO₂
Point de fusion: 179…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004370
Numéro CAS: 451-69-4
EINECS: 207-195-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité