Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phényl-2-thiourée 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea

207250050 207250250 207251000
ACRO207250050EA 28.5 EUR InStock
ACRO207250050 ACRO207250250 ACRO207251000
1-Phényl-2-thiourée 97%
1-Phényl-2-thiourée


Formule: C₇H₈N₂S
MW: 152,22 g/mol
Point d'ébullition: 295…297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…150 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004933
Numéro CAS: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07468
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité