Iodure de baryum hydraté 98% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
208000500
ACRO208000500EA 90.4 EUR InStock
ACRO208000500
Iodure de baryum hydraté 98% pour analyses
Iodure de baryum hydraté
Formule: BaI₂·H₂O
Point de fusion: 740 °C
Densité: 5,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149155
Numéro CAS: 85017-89-6
EINECS: 237-276-9
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Cobalt (Co) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤12.5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤1000 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité