Fer (III) citrate hydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
211850010
ACRO211850010EA 113 EUR InStock
ACRO211850010
Fer (III) citrate hydraté 98%
Fer (III) citrate hydraté
Formule: C₆H₅FeO₇·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149615
Numéro CAS: 334024-15-6
EINECS: 249-117-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 18 to 22 % (Fe)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité