3-Hydroxy-2-naphtanilide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Azoic Coupling Component 2, 2-Hydroxy-3-naphthoic acid Anilide, 3-Hydroxy-2-naphthanilide, 3-Hydroxy-N-phenyl-2-naphthamide, Naphthol AS
212181000
ACRO212181000EA 44.7 EUR InStock
ACRO212181000
3-Hydroxy-2-naphtanilide 99%
3-Hydroxy-2-naphtanilide
Formule: C₁₇H₁₃NO₂
MW: 263,3 g/mol
Point d'ébullition: 494 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >243 °C
Numéro MDL: MFCD00004096
Numéro CAS: 92-77-3
EINECS: 202-188-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Melting point ≥243°C
Water ≤0.3 %
Titration excess NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité