Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Manganèse (II) acétate tetrahydraté 99.999% (sur base traces de métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate

212560500
ACRO212560500EA 122 EUR InStock
ACRO212560500
Manganèse (II) acétate tetrahydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Manganèse (II) acétate tetrahydraté


Formule: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
MW: 245,09 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062552
Numéro CAS: 6156-78-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 21.8 to 23.0 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité