Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
212801000
ACRO212801000EA 66.8 EUR InStock
ACRO212801000
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté ACS
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté
Formule: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167056
Numéro CAS: 28300-74-5
ONU: 1551
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.0 to 103.0 %
Loss on drying ≤2.7 %
Arsenic (As) ≤0.015 %
Titrable acid or base ≤0.020 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité