Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride

213570050
ACRO213570050EA 32.5 EUR InStock
ACRO213570050
Alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique 99%
Alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique


Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1.28 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00004661
Numéro CAS: 349-95-1
EINECS: 206-494-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité