Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl cyclohex-1-enecarboxylate
213710050
ACRO213710050EA 115 EUR InStock
ACRO213710050
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 98%
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,182 g/mol
Point d'ébullition: 190…192 °C (760 mmHg)
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001544
Numéro CAS: 18448-47-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité