Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide tétracosanoïque 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetracosanoic acid

215640010 215640050 215642500
ACRO215640010EA 165 EUR InStock
ACRO215640010 ACRO215640050 ACRO215642500
Acide tétracosanoïque 99%
Acide tétracosanoïque


Formule: C₂₄H₄₈O₂
MW: 368,64 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 84…86 °C
Densité: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002810
Numéro CAS: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité