Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène-D8 100.0 atom % D pour spectroscopie RMN

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phenylmethane-D8, Methylbenzene-D8, Toluene-[²H₈]

217440050
ACRO217440050EA 264 EUR InStock
ACRO217440050
Toluène-D8 100.0 atom % D pour spectroscopie RMN
Toluène-D8
Packaged in 0.50 ml ampoules


Formule: C₆D₅CD₃
MW: 100,08 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044638
Numéro CAS: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
D-Enrichment ≥99.95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité