Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Triacontanol 96%

Fournisseur: Thermo Scientific

218131000
ACRO218131000EA 132 EUR InStock
ACRO218131000
1-Triacontanol 96%
1-Triacontanol


Formule: H₃C(CH₂)₂₈CH₂OH
Point d'ébullition: 443 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 0,777 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002963
Numéro CAS: 593-50-0
EINECS: 209-794-5
Merck Index: 12,09722
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 89 °C
NMR ≥95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité