(±)-2-Méthyl-2,4-pentanediol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
219450500
ACRO219450500EA 26.8 EUR InStock
ACRO219450500
(±)-2-Méthyl-2,4-pentanediol 99+%
(±)-2-Méthyl-2,4-pentanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 197 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.922 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004547
Numéro CAS: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥99 %
Color scale ≤15 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité