Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzophénone 99+%, pur

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone

219680500 219680010 219680050 219682500
ACRO219680500EA 25.2 EUR InStock
ACRO219680500 ACRO219680010 ACRO219680050 ACRO219682500
Benzophénone 99+%, pur
Benzophénone


Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 305.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003076
Numéro CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité