Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Hydroquinone 99.5%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol

219930500 219930050 219930010 219930051 219932500
ACRO219930500EA 27.6 EUR InStock
ACRO219930500 ACRO219930050 ACRO219930010 ACRO219930051 ACRO219932500
Hydroquinone 99.5%
Hydroquinone


Formule: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 285…287 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 170…174 °C
Densité: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002339
Numéro CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
Water ≤0.6 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.05 %
HPLC ≥99.4 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité