Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chromehexacarbonyl 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium, Hexacarbonylchromium(0), Chromium(0) hexacarbonyl

221050100 221050500
ACRO221050100EA 143 EUR InStock
ACRO221050100 ACRO221050500
Chromehexacarbonyl 99+%
Chromehexacarbonyl


Formule: C₆CrO₆
MW: 220,06 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010945
Numéro CAS: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
ONU: 3466
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02253
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité