Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 4-bromophényle 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

221130100
ACRO221130100EA 82.2 EUR InStock
ACRO221130100
Isocyanate de 4-bromophényle 99%
Isocyanate de 4-bromophényle


Formule: C₇H₄BrNO
Point d'ébullition: 158 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002022
Numéro CAS: 2493-02-9
EINECS: 219-662-9
ONU: 3335
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01415
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 42 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité