Manganèse (II) carbonate hydraté 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Manganous carbonate hydrate, Manganese carbonate hydrate
222540010
ACRO222540010EA 109 EUR InStock
ACRO222540010
Manganèse (II) carbonate hydraté 90%
Manganèse (II) carbonate hydraté
Formule: CMnO₃·H₂O
MW: 132,96 g/mol
Numéro CAS: 34156-69-9
EINECS: 209-942-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Titration Complexometric ≥88.0 %
Loss on drying ≤3 % (105°C)
Iron (Fe) ≤0.01 %
Manganese dioxide (MnO2) ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité