Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Chlorophénéthylamine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

222840100
ACRO222840100EA 130 EUR InStock
ACRO222840100
2-Chlorophénéthylamine 97%
2-Chlorophénéthylamine


Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (15 mmHg)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008185
Numéro CAS: 13078-80-3
EINECS: 235-982-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité