N-Acetylethylenediamine 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-AcetylethylenediaMine, N-(2-Aminoethyl)acetamide
223170050
ACRO223170050EA 45.4 EUR InStock
ACRO223170050
N-Acetylethylenediamine 90%
N-Acetylethylenediamine
Formule: C₄H₁₀N₂O
MW: 102,14 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 50 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008163
Numéro CAS: 1001-53-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité